Learn More
IBA Lifesciences Columna Strep-Tactin™XT 4Flow™
Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 mL
10 mL
5 x 0,2 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- Las columnas Strep-Tactin™XT 4Flow™ contienen una agarosa al 4 % junto con la variante de estreptavidina Strep-Tactin™XT y son aplicables para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ a través del flujo por gravedad.
- Debido a la amplia compatibilidad de pH, la excelente estabilidad de la presión, la pureza objetiva excepcional (> 95 %) y la más alta afinidad de unión, esta resina se recomienda para todas las clases de proteínas, especialmente para proteínas de baja abundancia o provocación.
- La agarosa concentrada baja permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria, lo que la hace especialmente adecuada para la purificación de objetivos de alto peso molecular.
- Además, Strep-Tactin™XT 4Flow™ permite la aplicación de agentes de desnaturalización como la urea.
- Para reducir el periodo de espera durante la aplicación de muestras y tampones, se recomienda el uso de la ayuda a la aplicación WET FRED.
Especificaciones
Especificaciones
Matriz | Agarosa al 4 %, entrecruzada |
Tamaño de partículas | 50-150 μm |
Cantidad | 10 mL |
Objetivo | Twin-Strep-tag™ y Strep-tag™II |
Formato | Columna de gravedad preempaquetada |
Para uso exclusivo en investigación.
Título del producto
IBA Lifesciences Columna Strep-Tactin™XT 4Flow™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido