Learn More
IBA Lifesciences Columna Strep-Tactin™XT 4Flow™
Código de producto. 16694714 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 mL
10 mL
5 x 0,2 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16694714 5 x 0,2 mL 1 set
16604724 1 ml 1 set
16614724 5 mL 1 set
16624724 10 mL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16694714 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 25011005
Columna de flujo por gravedad para purificar las proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™
  • Las columnas Strep-Tactin™XT 4Flow™ contienen una agarosa al 4 % junto con la variante de estreptavidina Strep-Tactin™XT y son aplicables para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ a través del flujo por gravedad.
  • Debido a la amplia compatibilidad de pH, la excelente estabilidad de la presión, la pureza objetiva excepcional (> 95 %) y la más alta afinidad de unión, esta resina se recomienda para todas las clases de proteínas, especialmente para proteínas de baja abundancia o provocación.
  • La agarosa concentrada baja permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria, lo que la hace especialmente adecuada para la purificación de objetivos de alto peso molecular.
  • Además, Strep-Tactin™XT 4Flow™ permite la aplicación de agentes de desnaturalización como la urea.
  • Para reducir el periodo de espera durante la aplicación de muestras y tampones, se recomienda el uso de la ayuda a la aplicación WET FRED.
Especificaciones
Matriz Agarosa al 4 %, entrecruzada
Tamaño de partículas 50-150 μm
Cantidad 5 x 0,2 mL
Objetivo Twin-Strep-tag™ y Strep-tag™II
Formato Columna de flujo por gravedad preempaquetada
Para uso exclusivo en investigación.