Learn More
Novus Biologicals™ STRC Recombinant Protein Antigen Código de producto.: 18606046
Novus Biologicals™ STRC Recombinant Protein Antigen
Código de producto. 18606046 Tienda Bio Techne Productos
100 μL, 100 microlitros
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. 18606046
Marca: Novus Biologicals™ NBP268681PEP
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Antibody Competition
Formulación PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 161497
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 30 kDa
Cantidad 100 μL
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen DFNB16, MGC156147, stereocilin
Símbolo de gen STRC
Propiedades del inhibidor This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-68681. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión STRC
Título del producto
Novus Biologicals™ STRC Recombinant Protein Antigen >