Learn More
Buerkle™ Frascos de almacenamiento sin conector roscado
Botella de almacenamiento resistente de pared especialmente gruesa, con asa de alta estabilidad que permite el transporte y almacenamiento en condiciones de seguridad. Con escala graduada en litros marcada en color azul. El bidón también resulta óptimo para el uso como recipiente de laboratorio.
45.15€ - 210.90€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Transparencia | Sí |
Tamaño de rosca (métrico) | 50 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10573052
|
Buerkle™
0401-0005 |
5 L |
45.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10440621
|
Buerkle™
0401-0010 |
10 l |
60.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15185326
|
Buerkle™
0401-0025 |
25 L |
127.00€
cada uno |
|
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11961451
|
Buerkle™
0401-0060 |
60 L |
210.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Botella de almacenamiento resistente de pared especialmente gruesa, con asa de alta estabilidad que permite el transporte y almacenamiento en condiciones de seguridad. Dispone de escala graduada en litros marcada en color azul. La válvula de ventilación (accesorio) permite la entrada de aire en el recipiente y de este modo evita la formación de vacío en el interior. El bidón también resulta óptimo para el uso como recipiente de laboratorio. A través de un conector de rosca se puede conectar una llave de paso u otro accesorio con rosca interior/sobretuerca de 3/4 in..
- HDPE
- Diámetro de abertura de botella 50 mm
Especificaciones
Transparente | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
50 mm | |
Sí | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
No |
Productos alimenticios | |
Sí | |
Sí | |
Botella para almacenamiento | |
Tapón de rosca |