Descripción
- La válvula de ventilación (accesorio) permite que entre aire en el recipiente para evitar que se produzca vacío en el frasco
- El recipiente también puede usarse como recipiente de sedimentación
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Diámetro de apertura del frasco de 50 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 l |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Incluye | Tapón, 1 asa |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Cantidad | 6/paq. |
| Transparencia | Sí |
| Tamaño de rosca (métrico) | 50 mm |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |