Descripción
- La válvula de ventilación (accesorio) permite que entre aire en el recipiente para evitar que se produzca vacío en el frasco
- El recipiente también puede usarse como recipiente de sedimentación
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Diámetro de apertura del frasco de 50 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Capacidad (imperial) | 1,3 gal |
| Color | Transparente |
| Descripción | Sin conector roscado, un asa |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Incluye | Tapón, 1 asa |
| Altura con tapón (métrico) | 330 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Cantidad | 1 unidad |
| Transparencia | Sí |
| Mostrar más |