Learn More
Kartell™ Magnetic Stirring Bar with Pivot Ring
Create high turbulence even at a low speed with a stirring bar that features and angled surface. Kartell™ Magnetic Stirring Bar with Pivot Ring reduces the contact surface and fosters optimal stir bar positioning.
53.25€ - 132.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Descripción | Imán revestido de PTFE |
Material | PTFE (politetrafluoroetileno) |
Cantidad | 10/Paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10274281
|
Kartell™
0078800 |
6,53mm | 35,48mm |
53.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10498832
|
Kartell™
0079900 |
9,22mm | 70,78mm |
132.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10419782
|
Kartell™
0079400 |
7,78mm | 50,40mm |
74.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10506391
|
Kartell™
0079700 |
9,39mm | 60 mm |
106.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Cree una gran turbulencia incluso a baja velocidad con un agitador que cuenta con una superficie en ángulo.La barra de agitación magnética Kartell™ con anillo de pivote reduce la superficie de contacto y favorece una colocación óptima de la barra agitadora.
- Angled surfaces create high turbulence even at low speed
- For containers with irregular bottom
- The pivot ring reduces the contact surface
- Suitable for foodstuff
Especificaciones
Blanco | |
Imán revestido de PTFE | |
PTFE (politetrafluoroetileno) | |
10/Paq. |