Learn More
Kartell™ Magnetic Stirring Bar with Pivot Ring
Código de producto. 10274281
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
35,48mm
50,40mm
60 mm
70,78mm
Diámetro (métrico):
6,53mm
7,78mm
9,22mm
9,39mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10274281 35,48mm 6,53mm paquete de 10
10498832 70,78mm 9,22mm paquete de 10
10419782 50,40mm 7,78mm paquete de 10
10506391 60 mm 9,39mm paquete de 10
4 options
Código de producto. 10274281
Marca: Kartell™ 0078800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cree una gran turbulencia incluso a baja velocidad con un agitador que cuenta con una superficie en ángulo. La barra de agitación magnética Kartell™ con anillo de pivote reduce la superficie de contacto y favorece una colocación óptima de la barra agitadora.
Cree una gran turbulencia incluso a baja velocidad con un agitador que cuenta con una superficie en ángulo. La barra de agitación magnética Kartell™ con anillo de pivote reduce la superficie de contacto y favorece una colocación óptima de la barra agitadora.
  • Las superficies anguladas crean una gran turbulencia incluso a baja velocidad
  • Para recipientes con fondo irregular
  • El anillo de pivote reduce la superficie de contacto
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Color Blanco
Descripción Imán revestido de PTFE
Incluye Anillo de pivote
Diámetro (métrico) 6,53mm
Longitud (métrico) 35,48mm
Material PTFE (politetrafluoroetileno)
Cantidad 10/Paq.