Learn More
Kartell™ Magnetic Stirring Bar with Pivot Ring
Create high turbulence even at a low speed with a stirring bar that features and angled surface. Kartell™ Magnetic Stirring Bar with Pivot Ring reduces the contact surface and fosters optimal stir bar positioning.
Marca:  Kartell™ 0079400
Detalles adicionales : Peso : 0.07200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10419782
  • 74.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Cree una gran turbulencia incluso a baja velocidad con un agitador que cuenta con una superficie en ángulo.La barra de agitación magnética Kartell™ con anillo de pivote reduce la superficie de contacto y favorece una colocación óptima de la barra agitadora.
  • Las superficies anguladas crean una gran turbulencia incluso a baja velocidad
  • Para recipientes con fondo irregular
  • El anillo de pivote reduce la superficie de contacto
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
7,78mm
Imán revestido de PTFE
Blanco
PTFE (politetrafluoroetileno)
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Barra agitadora
10/Paq.
50,40mm