Learn More
Kartell™ Magnetic Stirring Bar with Pivot Ring
Create high turbulence even at a low speed with a stirring bar that features and angled surface. Kartell™ Magnetic Stirring Bar with Pivot Ring reduces the contact surface and fosters optimal stir bar positioning.
Marca: Kartell™ 0079700
87.53 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Cree una gran turbulencia incluso a baja velocidad con un agitador que cuenta con una superficie en ángulo.La barra de agitación magnética Kartell™ con anillo de pivote reduce la superficie de contacto y favorece una colocación óptima de la barra agitadora.
- Las superficies anguladas crean una gran turbulencia incluso a baja velocidad
- Para recipientes con fondo irregular
- El anillo de pivote reduce la superficie de contacto
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
9,39mm | |
Blanco | |
PTFE (politetrafluoroetileno) |
Imán revestido de PTFE | |
10/Paq. | |
60 mm |