Learn More
Kartell™ Magnetic Stirring Bar with Pivot Ring
Click to view available options
Longitud (métrico):
35,48mm
50,40mm
60 mm
70,78mm
Diámetro (métrico):
6,53mm
7,78mm
9,22mm
9,39mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Cree una gran turbulencia incluso a baja velocidad con un agitador que cuenta con una superficie en ángulo. La barra de agitación magnética Kartell™ con anillo de pivote reduce la superficie de contacto y favorece una colocación óptima de la barra agitadora.
- Las superficies anguladas crean una gran turbulencia incluso a baja velocidad
- Para recipientes con fondo irregular
- El anillo de pivote reduce la superficie de contacto
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | Imán revestido de PTFE |
| Incluye | Anillo de pivote |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 9,22mm |
| Longitud (métrico) | 70,78mm |
| Material | PTFE (politetrafluoroetileno) |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Tipo | Barra agitadora |