Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Asa de siembra estéril
Para la inoculación con asas metálicas de nicromio Las asas de siembra estériles Prolab Diagnostics™ forman parte de una gama completa de herramientas de inoculación que incluye asas metálicas de nicromio calibradas tradicionales con una selección de soportes aislados.
53.00€ - 60.00€
Especificaciones
Material | Nichrome |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Tipo de producto | Asa de inoculación |
Para utilizar con (equipo) | Uso en laboratorio e investigación |
Cantidad | 25 paq. |
Código de producto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11989044
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.100 |
5,05 mm |
53.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12820155
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.101 |
3.57 mm |
60.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Asas metálicas de nicromio calibradas con precisión
- Calibre estándar
- Se suministran en paquetes de 25
Especificaciones
Nichrome | |
Asa de inoculación | |
25 paq. | |
Uso en laboratorio e investigación |
Estéril | |
Uso en laboratorio e investigación | |
Sí |