Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Asa de siembra estéril
Para la inoculación con asas metálicas de nicromio Las asas de siembra estériles Prolab Diagnostics™ forman parte de una gama completa de herramientas de inoculación que incluye asas metálicas de nicromio calibradas tradicionales con una selección de soportes aislados.
Marca:  Pro-Lab Diagnostics™ PL.100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11989044
  • 53.00€ / paquete de 25
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Descripción
  • Asas metálicas de nicromio calibradas con precisión
  • Calibre estándar
  • Se suministran en paquetes de 25
Especificaciones
Especificaciones
10 μl
Nichrome
Asa de inoculación
25 paq.
Uso en laboratorio e investigación
5,05 mm
Estéril
Uso en laboratorio e investigación
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Pro-Lab Diagnostics™ Asa de siembra estéril > Volumen: 10 ul