Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Asa de siembra estéril
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
3.57 mm
5,05 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
- Asas metálicas de nicromio calibradas con precisión
- Calibre estándar
- Se suministran en paquetes de 25
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen | 5μL |
| Diameter (Metric) Inside | 3.57 mm |
| Material | Nichrome |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de producto | Asa de inoculación |
| Para utilizar con (equipo) | Uso en laboratorio e investigación |
| Cantidad | Paquete de 25 |
| Calibrado | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso en laboratorio e investigación |