Learn More
Zeiss™ Stemi 305 Stereo Microscope
Compact Greenough stereo microscope with 5:1 zoom for biological education, labs and production environments.
1925.00€
Especificaciones
Tipo de producto Estereomicroscopio
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
15986182
Ver documentos
Zeiss™
435063-9020-100
Double Spot Illuminator K LED
1925.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • This compact Greenough stereo microscope allows you to observe your samples as they are: three-dimensional and crisp in contrast and no preparation required.
  • The Stemi 305 is an easy-to-use microscope, requires minimal setup, everything is integrated including long-living LED illumination for both reflected and transmitted light.
  • Spot Illuminator K LED - Single spot for brightfield and darkfield epi-illumination, Thread M24x0.5 for polarizer, Height adjustable, inclinable, zoomable.
Especificaciones
Especificaciones
Estereomicroscopio
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Zeiss™ Stemi 305 Stereo Microscope