Learn More
Zeiss™ Stemi Microscopio estereoscópico 305
Código de producto. 15986182
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Foto iluminador doble K LED
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
15986182 Foto iluminador doble K LED cada uno
1 options
Código de producto. 15986182 Proveedor Zeiss™ N.º de proveedor 4350639020100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Microscopio estereoscópico Greenough compacto con zoom 5:1 para educación biológica, laboratorios y entornos de producción.
  • Este microscopio estereoscópico compacto Greenough le permite observar sus muestras tal como son: tridimensional y nítido en contraste y no requiere preparación.
  • El Stemi 305 es un microscopio fácil de usar, requiere una configuración mínima, todo está integrado, incluida la iluminación LED de larga duración para luz reflejada y transmitida.
  • Iluminador Spot K LED - Spot único para epi-iluminación de campo claro y campo oscuro, Rosca M24x0,5 para polarizador, Altura regulable, inclinable, zoomable.
Especificaciones
Incluye Foto iluminador doble K LED
Tipo de producto Estereomicroscopio