Learn More
Solución indicadora de almidón al 1 %, solución volumétrica estándar Acculute, volumen final 1 l, Thermo Scientific Chemicals
Para valoraciones yodométricas
112.00€ - 421.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Starch indicator solution |
---|---|
CAS | 9005-84-9, 7732-18-5 |
Forma física | Líquido, para valoraciones yodométricas |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 100% |
Número MDL | MFCD00082026 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11389329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088632.LQ |
1 U |
112.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11399329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088632.LS |
6 U |
421.00€
6 unidades |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Starch indicator solution | |
Líquido, para valoraciones yodométricas | |
MFCD00082026 | |
Almidón: 20 %; agua: 80 % |
9005-84-9, 7732-18-5 | |
100% | |
Miscible with water. | |
17mm Hg at 20°C |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes