Learn More
Solución indicadora de almidón al 1 %, solución volumétrica estándar Acculute, volumen final 1 l, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 U
6 U
Tamaño de la unidad:
1 unidad
6 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389329 1 U 1 unidad
11399329 6 U 6 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389329 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088632.LQ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.34€
    97.65€ / paquete de 1
    Ahorro 21.69€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Para valoraciones yodométricas
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Starch indicator solution
CAS 9005-84-9, 7732-18-5
Forma física Líquido, para valoraciones yodométricas
Cantidad 1 U
Intervalo de porcentaje de ensayo 100%
Número MDL MFCD00082026
Presión de vapor 17mm Hg at 20°C
Información de solubilidad Miscible with water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Almidón: 20 %; agua: 80 %