Learn More
Solución indicadora de almidón al 1 %, solución volumétrica estándar Acculute, volumen final 1 l, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399329
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 U
6 U
Tamaño de la unidad:
1 unidad
6 unidades
11399329 6 U 6 unidades
11389329 1 U 1 unidad
2 options
Código de producto. 11399329
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088632.LS
Solicitar formato a granel o personalizado
Para valoraciones yodométricas
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Starch indicator solution
CAS 9005-84-9, 7732-18-5
Forma física Líquido, para valoraciones yodométricas
Intervalo de porcentaje de ensayo 100%
Número MDL MFCD00082026
Información de solubilidad Miscible with water.
Cantidad 6 U
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Almidón:20%; agua:80%
Presión de vapor 17mm Hg at 20°C