Learn More
Solución tampón estándar, pH 1.68
La solución tampón estándar de pH 1,68 Analytics SI™ resiste los cambios en el pH cuando se le añaden pequeñas cantidades de un ácido.
81.25€ - 244.00€
Especificaciones
Punto de ebullición | 100°C |
---|---|
Color | Incolora |
Densidad | 1.01g/cm3 |
pH | 1.68 |
Forma física | Liquid |
Formulación | Agua, dihidrato de tetraoxalato de potasio |
Olor | Odorless |
Envase | Ampollas FIOLAX™ |
Esterilidad | Sterile |
Presión de vapor | 23hPa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10471171
|
SI Analytics
285137977 |
60 ampollas |
244.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10472101
|
SI Analytics
285137677 |
250 mL |
81.25€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Incluye certificado del fabricante
- Mezcla, compuesta por los siguientes elementos: Agua, dihidrato de tetraoxalato de potasio
- Almacenar herméticamente sellado a temperaturas entre 15 °C y 25 °C
- El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos que se deben supervisar en el lugar de trabajo
- El enjuague de grandes cantidades en drenajes o el medio acuático puede provocar una disminución de los valores de pH. Un valor de pH bajo daña los organismos acuáticos. En la dilución del nivel de uso, el valor de pH aumenta considerablemente, de modo que después de la utilización del producto, los residuos acuosos, vaciados en drenajes, solo son poco peligrosos para el agua
Especificaciones
100°C | |
1.01g/cm3 | |
Liquid | |
Odorless | |
Sterile | |
Completamente miscible en agua |
Incolora | |
1.68 | |
Agua, dihidrato de tetraoxalato de potasio | |
Ampollas FIOLAX™ | |
23hPa |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución tampón estándar, pH 1.68