Learn More
Solución tampón estándar, pH 1.68
Código de producto. 10471171 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
60 ampollas
Tamaño de la unidad:
250 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10471171 60 ampollas cada uno
10472101 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10471171 Proveedor SI Analytics N.º de proveedor 285137977
La solución tampón estándar de pH 1,68 Analytics SI™ resiste los cambios en el pH cuando se le añaden pequeñas cantidades de un ácido.
  • Incluye certificado del fabricante
  • Mezcla, compuesta por los siguientes elementos: Agua, dihidrato de tetraoxalato de potasio
  • Almacenar herméticamente sellado a temperaturas entre 15 °C y 25 °C
  • El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos que se deben supervisar en el lugar de trabajo
  • El enjuague de grandes cantidades en drenajes o el medio acuático puede provocar una disminución de los valores de pH. Un valor de pH bajo daña los organismos acuáticos. En la dilución del nivel de uso, el valor de pH aumenta considerablemente, de modo que después de la utilización del producto, los residuos acuosos, vaciados en drenajes, solo son poco peligrosos para el agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
Densidad 1.01g/cm3
pH 1.68
Forma física Liquid
Cantidad 60 ampollas
Formulación Agua, dihidrato de tetraoxalato de potasio
Olor Odorless
Envase Ampollas FIOLAX™
Esterilidad Sterile
Presión de vapor 23hPa
Información de solubilidad Completamente miscible en agua