Learn More
Solución tampón estándar, pH 1.68
Código de producto. 10472101 Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
60 ampollas
Tamaño de la unidad:
250 ml
cada uno
Código de producto. 10472101
Marca: SI Analytics 285137677
La solución tampón estándar de pH 1,68 Analytics SI™ resiste los cambios en el pH cuando se le añaden pequeñas cantidades de un ácido.
  • Incluye certificado del fabricante
  • Mezcla, compuesta por los siguientes elementos: Agua, dihidrato de tetraoxalato de potasio
  • Almacenar herméticamente sellado a temperaturas entre 15 °C y 25 °C
  • El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos que se deben supervisar en el lugar de trabajo
  • El enjuague de grandes cantidades en drenajes o el medio acuático puede provocar una disminución de los valores de pH. Un valor de pH bajo daña los organismos acuáticos. En la dilución del nivel de uso, el valor de pH aumenta considerablemente, de modo que después de la utilización del producto, los residuos acuosos, vaciados en drenajes, solo son poco peligrosos para el agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
Densidad 1.01g/cm3
pH 1.68
Forma física Liquid
Cantidad 250 mL
Formulación Water, potassium tetraoxalate dihydrate
Olor Odorless
Envase Frasco DURAN™
Esterilidad Sterile
Presión de vapor 23hPa
Información de solubilidad Fully miscible in water