Learn More
RETSCH Bandeja de recogida de acero inoxidable para tamices de ensayo
Recoge muestras resultantes de tamices de ensayo. Estas bandejas de acero inoxidable son compatibles con varios tamices de ensayo y agitadores de tamiz, en función del diámetro requerido.
56.10€ - 265.00€
Especificaciones
Tipo | Bandeja de recogida |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Tamiz de pruebas |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11964422
|
RETSCH
69.720.3025 |
203mm | 25,4mm |
82.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10136071
|
RETSCH
60.010.000400 |
400mm | 65 mm |
218.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10790843
|
RETSCH
60.010.000305 |
305mm | 40 mm |
118.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11347550
|
RETSCH
60.010.000450 |
450mm | 50 mm |
265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10238981
|
RETSCH
69.720.3050 |
203mm | 50,8mm |
68.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12549737
|
RETSCH
60.010.000315 |
315mm | 75 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10146021
|
RETSCH
60.010.000150 |
150 mm | 40 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Acero inoxidable
- Compatible con varios tamices de pruebas, en función del diámetro
- Excelente calidad del producto gracias a numerosas inspecciones ópticas
- Máxima estabilidad y sellado óptimo cuando se utiliza en pilas de tamiz con junta tórica
- Etiquetado claro y preciso de los tamices con trazabilidad completa basada en grabado láser individualizado
Especificaciones
Bandeja de recogida | |
Acero inoxidable | |
Tamiz de pruebas |