Description
- Acero inoxidable
- Compatible con múltiples tamices de ensayo, en función el diámetro
Specifications
Specifications
| Tipo | Bandeja de recogida |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Tamiz de pruebas |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 450mm |