Learn More
RETSCH Bandeja de recogida de acero inoxidable para tamices de ensayo
Código de producto. 10146021 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
150 mm
203mm
8 in, 203mm
305mm
315mm
400mm
450mm
Altura (métrico):
25,4mm
40 mm
50 mm
50,8mm
65 mm
75 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Altura (métrico) unitSize
10146021 150 mm 40 mm cada uno
11964422 203mm 25,4mm cada uno
10136071 400mm 65 mm cada uno
10790843 305mm 40 mm 1 PCS
11347550 450mm 50 mm cada uno
12549737 315mm 75 mm cada uno
10238981 8 in, 203mm 50,8mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10146021 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 60.010.000150
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recoge muestras resultantes de tamices de ensayo. Estas bandejas de acero inoxidable son compatibles con varios tamices de ensayo y agitadores de tamiz, en función del diámetro requerido.
  • Acero inoxidable
  • Compatible con múltiples tamices de ensayo, en función el diámetro
Especificaciones
Tipo Bandeja de recogida
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Tamiz de pruebas
Altura (métrico) 40 mm
Diámetro exterior (imperial) 150 mm