Descripción
- Acero inoxidable
- Compatible con múltiples tamices de ensayo, en función el diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo (imperial) | 2 in |
| Tipo | Bandeja de recogida |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 in, 203mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Tamiz de pruebas |
| Altura (métrico) | 50,8mm |