Learn More
Hach Lange™ Estándar de turbidez de formacina estabilizada de 0,1 NTU Stablcal™
Estándar de turbidez de formacina estabilizada de 0,1 NTU Hach Lange StablCal, volumen:Estándar de turbidez de formacina estabilizada de < 0,1 NTU Stablcal, 100 ml
86.18€ - 138.00€
Especificaciones
Tipo | Patrón de turbidez de formacina estabilizada StablCal |
---|---|
Turbidez | <0.1 NTU |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10549742
|
Hach Lange™
2659742 |
100 mL |
86.18€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11996738
|
Hach Lange™
2659749 |
500 mL |
138.00€
500 ml |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
Estándar de turbidez de formacina estabilizada de 0,1 NTU Hach Lange StablCal, volumen:Estándar de turbidez de formacina estabilizada de < 0,1 NTU Stablcal, 100 ml
Spécification
Patrón de turbidez de formacina estabilizada StablCal | |
<0.1 NTU |
Safety and Handling
- StablCal Formazin Turbidity Standard, < 0.1 NTU
Mention d'avertissement
- Peligro
Catégorie de danger
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Mention de danger
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Conseils de prudence
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contém: methenamine; hexamethylenetetramine , Paraformaldehyde
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.