Learn More
Hach Lange™ Estándar de turbidez de formacina estabilizada de 0,1 NTU Stablcal™
Código de producto. 11996738
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 11996738
Marca: Hach Lange™ 2659749
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estándar de turbidez de formacina estabilizada de 0,1 NTU Hach Lange StablCal, volumen:Estándar de turbidez de formacina estabilizada de < 0,1 NTU Stablcal, 100 ml
Estándar de turbidez de formacina estabilizada de 0,1 NTU Hach Lange StablCal, volumen:Estándar de turbidez de formacina estabilizada de < 0,1 NTU Stablcal, 100 ml
Especificaciones
Tipo Patrón de turbidez de formacina estabilizada StablCal
Turbidez < 0,1 NTU
Volumen (métrico) 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • StablCal Formazin Turbidity Standard
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methenamine, sodiumsulphate, formaldehyde