Learn More
Hach Lange™ Estándar de turbidez de formacina estabilizada de 0,1 NTU Stablcal™
Código de producto. 10549742
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10549742 100 mL 100 ml
11996738 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10549742 Proveedor Hach Lange™ N.º de proveedor 2659742
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Estándar de turbidez de formacina estabilizada de 0,1 NTU Hach Lange StablCal, volumen:Estándar de turbidez de formacina estabilizada de < 0,1 NTU Stablcal, 100 ml
Estándar de turbidez de formacina estabilizada de 0,1 NTU Hach Lange StablCal, volumen:Estándar de turbidez de formacina estabilizada de < 0,1 NTU Stablcal, 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Patrón de turbidez de formacina estabilizada StablCal
Para utilizar con (equipo) Hach Turbidimeters
Turbidez <0,1 NTU
Volumen (métrico) 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • StablCal Formazin Turbidity Standard, < 0.1 NTU
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine , Paraformaldehyde