Learn More
Cytiva Adaptadores de centrifugación para columnas de gravedad
Limpieza cómoda y rápida con alta reproducibilidad y potencial para un alto rendimiento mediante el procesamiento de múltiples muestras en paralelo, alta capacidad de desalinización y el uso del protocolo de centrifugación con todas las columnas de gravedad.
15.00€ - 20.80€
Especificaciones
Descripción | Limpieza cómoda y rápida con alta reproducibilidad y potencial para un alto rendimiento mediante el procesamiento de múltiples muestras en paralelo, alta capacidad de desalinización y el uso del protocolo de centrifugación con todas las columnas de gravedad. |
---|---|
Material | Polipropileno |
Cantidad | 10/Paq. |
Tipo | Adaptador de centrifugación PD-10 |
Código de producto | Marca | Tipo de columna | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de columna | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11717829
|
Cytiva
28-9232-45 |
For PD-10 Desalting Column |
20.80€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11707829
|
Cytiva
28-9232-44 |
For PD MidiTrap G-25 Column |
20.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11797819
|
Cytiva
28-9232-43 |
For PD MiniTrap G-25 Column |
15.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Convenient adapters, enable spinning of all gravity columns.
Especificaciones
Limpieza cómoda y rápida con alta reproducibilidad y potencial para un alto rendimiento mediante el procesamiento de múltiples muestras en paralelo, alta capacidad de desalinización y el uso del protocolo de centrifugación con todas las columnas de gravedad. | |
Polipropileno | |
10/Paq. | |
Adaptador de centrifugación PD-10 |