Learn More
Beskrivelse
- Adaptadores cómodos, permiten girar todas las columnas de gravedad.
Tekniske data
Tekniske data
| Descripción | Limpieza cómoda y rápida con alta reproducibilidad y potencial para un alto rendimiento mediante el procesamiento de múltiples muestras en paralelo, alta capacidad de desalinización y el uso del protocolo de centrifugación con todas las columnas de graved |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza cómoda y rápida con alta reproducibilidad para un alto rendimiento al ejecutar varias muestras en columna de desalinización PD-10 para centrifugación |
| Tipo | Adaptador de columna giratoria |
| Tipo de columna | Para columna de desalación PD-10 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?