Learn More
Cytiva Adaptadores de centrifugación para columnas de gravedad
Código de producto. 11797819 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de columna:
Para columna PD MidiTrap G-25
Para columna de desalación PD-10
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de columna Tamaño de la unidad
11797819 Para columna PD MidiTrap G-25 paquete de 10
11717829 Para columna de desalación PD-10 paquete de 10
11707829 Para columna PD MidiTrap G-25 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11797819 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28923243
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Limpieza cómoda y rápida con alta reproducibilidad y potencial para un alto rendimiento mediante el procesamiento de múltiples muestras en paralelo, alta capacidad de desalinización y el uso del protocolo de centrifugación con todas las columnas de graved
  • Adaptadores cómodos, permiten girar todas las columnas de gravedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Limpieza cómoda y rápida con alta reproducibilidad y potencial para un alto rendimiento mediante el procesamiento de múltiples muestras en paralelo, alta capacidad de desalinización y el uso del protocolo de centrifugación con todas las columnas de graved
Material Polipropileno
Cantidad 10/Paq.
Para utilizar con (aplicación) Limpieza cómoda y rápida con alta reproducibilidad para un alto rendimiento al ejecutar varias muestras en columna PD MiniTrap G-25 para centrifugación
Tipo Adaptador de columna giratoria
Tipo de columna Para columna PD MidiTrap G-25