Learn More
Cole-Parmer™ Plastic Vials for High-Energy Mixer/Mill™ Grinders
Use these Plastic Vials with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
99.90€ - 383.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Vial de poliestireno con tapón |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para pulverizar materiales blandos y frágiles y para mezclar líquidos y polvos, molienda de pulpas |
Para utilizar con (equipo) | Mixer/Mills 8000D y 8000M |
Código de producto | Marca | Material | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15390502
|
Cole-Parmer™
3116PC |
Policarbonato | 1,27 cm | 5,08 cm |
122.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15300512
|
Cole-Parmer™
6133 |
Polypropylene | 1,9 cm | 5,08 cm |
99.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15380522
|
Cole-Parmer™
6135 |
Polipropileno | 3,18 cm | 7,62 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15310512
|
Cole-Parmer™
6133PC |
Policarbonato | 1,9 cm | 50.8 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12568706
|
Cole-Parmer™
8002-SSP |
Poliestireno | 5,4 cm | 6,35 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Suitable for use with Cole-Parmer™ Mixer/Mill™ High-Energy Ball Mills.
- Order methacrylate balls to use with disposable plastic vials.
Especificaciones
Vial de poliestireno con tapón | |
Ideal para pulverizar materiales blandos y frágiles y para mezclar líquidos y polvos, molienda de pulpas | |
Mixer/Mills 8000D y 8000M |