Learn More
Cole-Parmer™ Plastic Vials for High-Energy Mixer/Mill™ Grinders
Use these Plastic Vials with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
Marca: Cole-Parmer™ 8002-SSP
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
Accesorios disponibles:
- Bolas de molienda y viales en materiales y tamaños variados
- Juegos de bolas de molienda
- Juegos de viales con vial y bola(s) de molienda
- Adaptadores y abrazaderas
Especificaciones
Vial de poliestireno con tapón | |
5,4 cm | |
Mixer/Mills 8000D y 8000M | |
6,35 cm |
Screw-on Cap | |
Ideal para pulverizar materiales blandos y frágiles y para mezclar líquidos y polvos, molienda de pulpas | |
2.5 in. | |
Poliestireno |