Learn More
Cole-Parmer™ Plastic Vials for High-Energy Mixer/Mill™ Grinders
Código de producto. 15390502 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Policarbonato
Polipropileno
Diámetro (métrico):
1,27 cm
1,9 cm
3,18 cm
Longitud (métrico):
5,08 cm
50,8 mm
7,62 cm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Material Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15390502 Policarbonato 1,27 cm 5,08 cm paquete de 100
15310512 Policarbonato 1,9 cm 50,8 mm 100 PCS
15380522 Polipropileno 3,18 cm 7,62 cm paquete de 100
15300512 Polipropileno 1,9 cm 5,08 cm paquete de 100
4 options
Código de producto. 15390502
Marca: Cole-Parmer™ 3116PC
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Use these Plastic Vials with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
Accesorios disponibles:
  • Bolas de molienda y viales en materiales y tamaños variados
  • Juegos de bolas de molienda
  • Juegos de viales con vial y bola(s) de molienda
  • Adaptadores y abrazaderas
Specifikationer
Tipo de producto Vial de molienda
Capacidad (imperial) 0,16 oz
Capacidad (métrico) 5 mL
Composición Fabricado con C
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 1,27 cm
Desechables
Para utilizar con (aplicación) Ideal para pulverizar materiales blandos y frágiles y para mezclar líquidos y polvos, molienda de pulpas
Para utilizar con (equipo) Mixer/Mills 8000D y 8000M
Dureza 1,5
Altura (imperial) 2 pulg
Altura (métrico) 5,08 cm
Admite 1 bola de molienda de acero de 0,93 cm
Longitud (imperial) 2 pulg
Longitud (métrico) 5,08 cm
Material Policarbonato
Volumen de la muestra (imperial) 0,06 oz
Volumen de la muestra (métrico) 2 ml
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.