Learn More
Cole-Parmer™ Plastic Vials for High-Energy Mixer/Mill™ Grinders
Use these Plastic Vials with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
Marca: Cole-Parmer™ 6133
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
Accesorios disponibles:
- Bolas de molienda y viales en materiales y tamaños variados
- Juegos de bolas de molienda
- Juegos de viales con vial y bola(s) de molienda
- Adaptadores y abrazaderas
Especificaciones
Vial de molienda | |
12 mL | |
Fabricado con C | |
1,9 cm | |
Ideal para pulverizar materiales blandos y frágiles y para mezclar líquidos y polvos, molienda de pulpas | |
1,5 | |
5,08 cm | |
2 pulg | |
Polypropylene | |
5 ml |
0,4 oz | |
Attached Flip Cap | |
0,74 in | |
Sí | |
Mixer/Mills 8000D y 8000M | |
2 pulg | |
Tapón de polietileno deslizante | |
5,08 cm | |
0,16 oz |