Learn More
Bel-Art™ Envoltorio de matraz SP Scienceware™ Super Polyfoil™
Proporciona una barrera químicamente inerte para cubrir recipientes en esterilización en autoclave, incubación o almacenamiento. El envoltorio de matraz Bel Art™ SP Scienceware™ Super Polyfoil™ se pliega fácilmente y se aplana sin deformarse.
37.96€ - 61.25€
Especificaciones
Aplicaciones Usos clínico, industrial y de investigación
Certificaciones/conformidad FDA
Tipo de producto Papel de aluminio
Material Aluminio, poliéster
Grosor 1mil
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Longitud (métrico) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12329558
Ver documentos
Bel-Art™
F13200-0066
130 mm 130 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11779445
Ver documentos
Bel-Art™
F13200-0066
130 mm 130 mm
50.80€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Añadir a la cesta
12319558
Ver documentos
Bel-Art™
F13200-0044
102 mm 102 mm
37.96€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Añadir a la cesta
12339558
Ver documentos
Bel-Art™
F13200-0088
203 mm 203 mm
61.25€
100 hojas
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La capa hermoplástica está laminada en papel de aluminio de 1 ml de grosor
  • Se pliega fácilmente; se aplana sin deformarse
  • Resistente a pinchazos, desgaste y corrosión
  • La película de poliéster bloquea los poros y resiste disolventes orgánicos y agentes cáusticos
  • Cumple las normativas de la FDA que rigen las aplicaciones de contacto directo con alimentos
  • Se suministra en un paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
Usos clínico, industrial y de investigación
Papel de aluminio
1mil
FDA
Aluminio, poliéster
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Bel-Art™ Envoltorio de matraz SP Scienceware™ Super Polyfoil™