Learn More
Bel-Art™ Envoltorio de matraz SP Scienceware™ Super Polyfoil™
Código de producto. 11779445 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
102 mm
130 mm
203 mm
Anchura (métrico):
102 mm
130 mm
203 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
100 hojas
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11779445 130 mm 130 mm 100 PCS
12329558 130 mm 130 mm paquete de 100
12319558 102 mm 102 mm paquete de 100
12339558 203 mm 203 mm 100 hojas
4 options
Código de producto. 11779445
Marca: Bel-Art™ F132000066
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una barrera químicamente inerte para cubrir recipientes en esterilización en autoclave, incubación o almacenamiento. El envoltorio de matraz Bel Art™ SP Scienceware™ Super Polyfoil™ se pliega fácilmente y se aplana sin deformarse.
  • La capa termoplástica se lamina a una lámina de 1 ml de grosor
  • Se pliega fácilmente; se aplana sin dobleces.
  • Resistente a punciones, roturas y corrosión.
  • La película de poliéster bloquea los orificios y es resistente a disolventes orgánicos y agentes cáusticos.
  • Cumple con las normativas de la FDA que regulan los usos en contacto directo con alimentos.
  • Se suministra en un pack de 100 unidades
Especificaciones
Aplicaciones Usos clínico, industrial y de investigación
Longitud (imperial) 5.12 in.
Certificaciones/conformidad FDA
Tipo de producto Papel de aluminio
Anchura (métrico) 130 mm
Longitud (métrico) 130 mm
Material Aluminio, poliéster
Grosor 1mil