Learn More
Bel-Art™ Súper Polyfoil™ Envoltura de matraz
Descripción
- La capa termoplástica está laminada en una lámina de 1 ml de espesor.
- Se pliega fácilmente; se aplana sin dobleces.
- Resistente a punciones, roturas y corrosión.
- La película de poliéster bloquea los orificios y es resistente a disolventes orgánicos y agentes cáusticos.
- Cumple con las normativas de la FDA que regulan los usos en contacto directo con alimentos.
- Se suministra en un pack de 100 unidades
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Usos clínico, industrial y de investigación |
| Longitud (imperial) | 4 in |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Tipo de producto | Papel de aluminio |
| Anchura (métrico) | 102 mm |
| Longitud (métrico) | 102 mm |
| Material | Aluminio, poliéster |
| Grosor | 1mil |