Learn More
Bel-Art™ Pipeteadores de desenganche rápido SP Scienceware™ Pipette Pump™ III
Funcionamiento rápido, preciso y con una sola mano
34.92€ - 48.15€
Especificaciones
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Desechables Reusable
Para utilizar con Pipetas serológicas
Grip Type Ergonómico
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Color Para utilizar con (equipo) Material Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Para utilizar con (equipo) Material Precio Cantidad y disponibilidad  
10292974
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™
F37904-0002
Azul 2 ml Plástico
48.15€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Añadir a la cesta
11717774
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™
F37904-0010
Verde 10 ml Nailon/Policloruro de vinilo (PVC)
34.92€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-11-2025
Añadir a la cesta
11727774
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™
F37904-0025
Rojo 25 ml Plástico
41.85€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La ruedecilla regulable de ubicación óptima gira fácilmente para ofrecer una aspiración o dispensación precisas, hasta un volumen de gota a gota, con un agarre relajado
  • Ligeras
  • El gatillo de liberación rápida dispensa el contenido completo de la pipeta
  • La ruedecilla regulable también se puede usar para «soplar» la pipeta
  • El anillo de estabilización automática del interior del portavarillas de silicona sujeta pipetas de vidrio o plástico
  • Resistentes a ácidos, álcalis y la mayoría de disolventes
  • Se pueden desmontar con facilidad para su limpieza—“”
Información de órdenes
Disponibles en tres volúmenes, cada uno codificado por colores para facilitar su identificación.Longitud total, 171 mm (6,75 pulg.).
Especificaciones
Especificaciones
No
Reusable
Ergonómico
1
Pipeteador de liberación rápida
6,75 in
No autoclavable
Pipetas serológicas
Pipette Pump III
No estéril
Ácidos, álcalis y disolventes
171 mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Bel-Art™ Pipeteadores de desenganche rápido SP Scienceware™ Pipette Pump™ III