Learn More
Bel-Art™ Pipeteadores de desenganche rápido SP Scienceware™ Pipette Pump™ III
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- La rueda de pulgar con una ubicación óptima gira fácilmente para aspirar o dispensar con precisión, hasta un volumen de una gota en un tiempo —mientras se utiliza un agarre relajado
- Ligero
- El activador de liberación rápida dispensa todo el contenido de la pipeta
- La ruedecilla se puede utilizar para “soplar y vaciar” la pipeta
- El anillo autoestabilizador dentro del portavarillas de silicona contiene pipetas de vidrio o plástico
- Resistente a ácidos, álcalis y la mayoría de disolventes
- Se desmonta fácilmente para limpiarla.
Información de órdenes
Disponibles en tres volúmenes, cada uno codificado por colores para facilitar su identificación.Longitud total, 171 mm (6,75 pulg.).
Especificaciones
Especificaciones
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Rojo |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Pipetas serológicas |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Plástico |
| Modelo | Pipette Pump III |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |