Learn More
Bel-Art™ Pipeta de liberación rápida Pump™ III Pipetas
Código de producto. 11717774
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Verde
Para utilizar con (equipo):
2 ml
10 ml
25 ml
Material:
Nailon, PVC
Plástico
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Para utilizar con (equipo) Material Tamaño de la unidad
11717774 Verde 10 ml Nailon, PVC 1 PCS
10292974 Azul 2 ml Plástico cada uno
11727774 Rojo 25 ml Plástico 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11717774 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F379040010
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Funcionamiento rápido, preciso y con una sola mano
  • La rueda para el pulgar ubicada de manera óptima gira fácilmente para aspirar o dispensar con precisión, hasta un volumen de una gota a la vez, —todo mientras se utiliza un agarre relajado.
  • Ligero
  • El activador de liberación rápida dispensa todo el contenido de la pipeta
  • La rueda del pulgar también se puede utilizar para soplar la pipeta.
  • El anillo autoestabilizador dentro del portavarillas de silicona contiene pipetas de vidrio o plástico
  • Resistente a ácidos, álcalis y la mayoría de disolventes
  • Se desmonta fácilmente para limpiarla.
Información de órdenes
Disponibles en tres volúmenes, cada uno codificado por colores para facilitar su identificación. Longitud total, 171 mm (6,75 in).
Especificaciones
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Verde
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Pipetas serológicas
Tipo de agarre Ergonómico
Material Nailon, PVC
Modelo Bomba de pipeta III
Número de canales 1
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeteador de liberación rápida
Volumen (métrico) 10 mL
Para utilizar con (aplicación) Pipetas de hasta 10 ml
Para utilizar con (equipo) 10 ml
Resistencia Ácidos, álcalis y disolventes
Longitud (imperial) 6,75 in
Longitud (métrico) 171 mm