Learn More
Notrax Sof-Tred™: espuma de vinilo microcelular con patrón de material grueso, azul
Notrax Sof-Tred™:comodidad básica de los trabajadores derivada de una plataforma de trabajo de 9,4 mm de grosor compuesta por una construcción de vinilo microcelular que consta de millones de burbujas de aire que proporcionan un beneficio ergonómico básico.
33.95€ - 74.60€
Especificaciones
Color | Azul |
---|---|
Material | Vinilo microcelular |
Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
Descripción
- El patrón de material grueso proporciona tracción no direccional y es fácil de limpiar
- Comodidad básica de los trabajadores derivada de una plataforma de trabajo de 94 mm de grosor compuesta por una construcción de vinilo microcelular que consta de millones de burbujas de aire que proporcionan un beneficio ergonómico básico
- Los cuatro lados están biselados y sellados para minimizar los riesgos tropiezo
Especificaciones
Azul | |
Vinilo microcelular | |
Alfombrillas industriales y comerciales |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Notrax Sof-Tred™: espuma de vinilo microcelular con patrón de material grueso, azul