Learn More
Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., E339, 98.5-101% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
meets analytical specification of BP, European Pharmacopoeia, E339, 98.5-101% (calc. to the dried substance)
48.96€ - 538.29€
CAS | 10039-32-4 |
---|---|
Fórmula molecular | H25Na2O16P |
Peso molecular (g/mol) | 358.137 |
Número MDL | MFCD00149181 |
Clave InChI | DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12 |
PubChem CID | 61456 |
Nombre IUPAC | disodio; fosfato de hidrógeno, dodecahidrato |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15620750
![]() |
Honeywell-Fluka
04273-1KG |
1 kg |
48.96€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15630750
![]() |
Honeywell-Fluka
04273-2.5KG |
2.5 kg |
107.21€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15650750
![]() |
Honeywell-Fluka
04273-6X1KG |
6 x 1 kg |
225.98€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15660750
|
Honeywell-Fluka
04273-6X2.5KG |
6 x 2.5 kg |
538.29€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15640750
![]() |
Honeywell-Fluka
04273-25KG |
25 kg |
270.54€
25 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
10039-32-4 | |
358.137 | |
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L | |
61456 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+] |
H25Na2O16P | |
MFCD00149181 | |
disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12 | |
disodio; fosfato de hidrógeno, dodecahidrato |
Especificaciones
Sodium Phosphate Dibasic Dodecahydrate | |
10039-32-4 | |
Na2HPO4 · 12H2O | |
disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+] | |
358.137 | |
358.14g/mol |
Meets analytical specification of Ph.Eur.BP | |
H25Na2O16P | |
MFCD00149181 | |
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L | |
disodio; fosfato de hidrógeno, dodecahidrato | |
61456 | |
98.5 to 101% (calc. to the dried substance) |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-448-7
missing translation for 'rtecsNumber' : TC5725000
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., E339, 98.5-101% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™