Learn More
Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., E339, 98.5-101% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15640750 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 Kg
paquete de 6
15640750 25 kg 25 Kg
15620750 1 kg 1 Kg
15630750 2.5 kg 2.50 Kg
15650750 6 x 1 kg paquete de 6
15660750 6 x 2.5 kg paquete de 6
5 options
Código de producto. 15640750
Marca: Honeywell-Fluka 0427325KG
Solicitar formato a granel o personalizado
meets analytical specification of BP, European Pharmacopoeia, E339, 98.5-101% (calc. to the dried substance)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10039-32-4
Fórmula molecular H25Na2O16P
Peso molecular (g/mol) 358.137
Número MDL MFCD00149181
Clave InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno, dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate dibasic dodecahydrate
Nombre de nota meets analytical specification of Ph.Eur., BP, E339, 98.5-101% calc. to the dried substance
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 25 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101%
Notas del porcentaje del ensayo ensayo (calc. de la sustancia en seco)
Fórmula lineal Na2HPO4 · 12H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.14
Porcentaje de pureza 98.5 to 101% (calc. to the dried substance)
Grado Reactivo Farmacopea farmacopea
Pérdida por secado max. 61%
Envase Lata