Learn More
Fosfato de fosfato de sodio dodecahidrato, cumple con las especificaciones analíticas de BP, Ph. Eur., E339, 98,5-101% (cálculo a la sustancia seca), Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15620750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 Kg
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15620750 1 kg 1 Kg
15630750 2.5 kg 2.50 Kg
15650750 6 x 1 kg paquete de 6
15660750 6 x 2.5 kg paquete de 6
15640750 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15620750 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 042731KG
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas europea y británica, E 339, 98,5-101 % (calc. de la sustancia en seco)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10039-32-4
Fórmula molecular H25Na2O16P
Peso molecular (g/mol) 358.137
Número MDL MFCD00149181
Clave InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno, dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate Dibasic Dodecahydrate
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de Ph.Eur.BP
Forma física Crystals
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Na2HPO4 · 12H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 358,14g/mol
Porcentaje de pureza 98,5 a 101% (cálculo a la sustancia seca)
Grado Reagent