Learn More
Nitrito de sodio, 99 %, extra puro, contiene un reactivo antiaglomerante, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7632-00-0 | NNaO2 | 69.00 g/mol
64.62€ - 230.15€
CAS 7632-00-0
Fórmula molecular NNaO2
Peso molecular (g/mol) 69.00
Número MDL MFCD00011118
Clave InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Nombre IUPAC sodio; nitrito
SMILES [Na+].[O-]N=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10742295
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
196620010
1 kg Frasco de plástico
64.62€
1 Kg
10012580
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
196620025
2.5 kg Frasco de plástico
72.46€
2.50 Kg
10370494
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
196620100
10 kg Tambor de plástico
230.15€
10 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P
Tóxico en caso de ingestión.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Provoca irritación ocular grave.
Puede intensificar el fuego; oxidante.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid release to the environment.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 231-555-9
missing translation for 'rtecsNumber' : RA1225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrito de sodio, 99 %, extra puro, contiene un reactivo antiaglomerante, Thermo Scientific Chemicals