Learn More
Nitrito de sodio, 99 %, extra puro, contiene un reactivo antiaglomerante, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10742295 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10742295 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10012580 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10370494 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10742295 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196620010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.30€
    66.90€ / 1 Kg
    Ahorro 4.40€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7632-00-0 | NNaO2 | 69.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7632-00-0
Fórmula molecular NNaO2
Peso molecular (g/mol) 69.00
Número MDL MFCD00011118
Clave InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Nombre IUPAC sodio; nitrito
SMILES [Na+].[O-]N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium nitrite
Nombre de nota 99%
Color Amarillo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal NaNO2
Fieser 01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86
Índice Merck 15, 8779
Formula Weight (peso de la fórmula) 69
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico