Learn More
Nitrito de sodio, 99 %, extra puro, contiene un reactivo antiaglomerante, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10012580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10012580 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10742295 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10370494 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10012580 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196620025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.95€
    75.00€ / 2.5 Kg
    Ahorro 4.95€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7632-00-0 | NNaO2 | 69.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7632-00-0
Fórmula molecular NNaO2
Peso molecular (g/mol) 69.00
Número MDL MFCD00011118
Clave InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Nombre IUPAC sodio; nitrito
SMILES [Na+].[O-]N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium nitrite
Nombre de nota 99%
Color Amarillo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 2.5 kg
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal NaNO2
Fieser 01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86
Índice Merck 15, 8779
Formula Weight (peso de la fórmula) 69
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Extra puro