Learn More
Solución de hidróxido sódico, volumétrico, NaOH 0,5 M (0,5N), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Envase:
Cubitainer™
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
5 litros
paquete de 6
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium hydroxide solution |
Nombre de nota | Volumetric, 0.5 M NaOH (0.5N) |
Punto de ebullición | >100°C |
% mín. CAS | ≥90.0000%, ≥1.0000% |
% máx. CAS | ≤100.0000%, <2.0000% |
Fórmula lineal | NaOH |
Concentración | 0.5 M NaOH (0.5N) |
Número UN | UN1824 |
Densidad | 1.020 g/cm3 |
Cantidad | 5 L |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium hydroxide solution
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide; caustic soda
Título del producto
Solución de hidróxido sódico, volumétrico, NaOH 0,5 M (0,5N), Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido